2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4377H-5G PC4377H-1G PC4377H-25G
APOSPC4377H-5GEA 93.5 EUR
APOSPC4377H-5G APOSPC4377H-1G APOSPC4377H-25G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
Kookpunt: 229 °C
Dichtheid: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061184
CAS nummer: 179946-34-0