3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4377J-10G PC4377J-5G PC4377J-1G
APOSPC4377J-10GEA 120 EUR
APOSPC4377J-10G APOSPC4377J-5G APOSPC4377J-1G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061181
CAS nummer: 239087-12-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III