4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4377M-10G PC4377M-1G PC4377M-5G
APOSPC4377M-10GEA 52.6 EUR
APOSPC4377M-10G APOSPC4377M-1G APOSPC4377M-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
Kookpunt: 93 °C/10mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061183
CAS nummer: 220239-65-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III