2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4377P-25G PC4377P-5G
APOSPC4377P-25GEA 139 EUR
APOSPC4377P-25G APOSPC4377P-5G
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone
Formule: C₁₀H₈F₄O
Kookpunt: 127…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061192
CAS nummer: 207986-23-0