4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4377U-1G PC4377U-250MG
APOSPC4377U-1GEA 177 EUR
APOSPC4377U-1G APOSPC4377U-250MG
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)propiophenone
Formule: C₁₀H₈F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061263
CAS nummer: 239107-26-7