5-Fluoro-DL-tryptophan
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4377Z-1G PC4377Z-250MG
APOSPC4377Z-1GEA 111 EUR
APOSPC4377Z-1G APOSPC4377Z-250MG
5-Fluoro-DL-tryptophan
5-Fluoro-DL-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005649
CAS nummer: 154-08-5
EINECS: 205-822-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable