3-Fluoro-L-tyrosine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4378-1G PC4378-250MG
APOSPC4378-1GEA 296 EUR
APOSPC4378-1G APOSPC4378-250MG
3-Fluoro-L-tyrosine 97%
3-Fluoro-L-tyrosine
Formule: C₉H₁₀FNO₃
Smeltpunt: 260…261 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002607
CAS nummer: 7423-96-3