3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: H-DL-Tyr(3-F)-OH, 2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
PC4379-500MG PC4379-1G PC4379-250MG
APOSPC4379-500MGEA 0 EUR
APOSPC4379-500MG APOSPC4379-1G APOSPC4379-250MG
3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
3-Fluoro-DL-tyrosine
Formule: C₉H₁₀FNO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00063075
CAS nummer: 403-90-7
EINECS: 206-964-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III