5-Fluorouracil 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-FU
PC4380-100G PC4380-25G
APOSPC4380-100GEA 48.3 EUR
APOSPC4380-100G APOSPC4380-25G
5-Fluorouracil 99%
5-Fluorouracil
Antineoplastic agent. Not USP. Not for drug use.
Formule: C₄H₃FN₂O₂
MW: 130.08 g/mol
Kookpunt: 190…200 °C/0.1mmHg
Smeltpunt: 282…286 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006018
CAS nummer: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04208