5-Fluorouridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
PC4380B-1G PC4380B-5G
APOSPC4380B-1GEA 62.9 EUR
APOSPC4380B-1G APOSPC4380B-5G
5-Fluorouridine 97%
5-Fluorouridine
Formule: C₉H₁₁FN₂O₆
MW: 262.19 g/mol
Smeltpunt: 182…185 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00036832
CAS nummer: 316-46-1
EINECS: 206-260-3