2-Fluoro-m-xylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-1,3-dimethylbenzene, 1-Fluoro-2,6-dimethylbenzene
PC4381-100G PC4381-25G PC4381-5G
APOSPC4381-100GEA 206 EUR
APOSPC4381-100G APOSPC4381-25G APOSPC4381-5G
2-Fluoro-m-xylene 98%
2-Fluoro-m-xylene
Formule: C₈H₉F
MW: 124.16 g/mol
Kookpunt: 147…148 °C
Dichtheid: 0.988 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 30 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039215
CAS nummer: 443-88-9
EINECS: 207-144-5
UN: 1993
ADR: 3 III