3-Fluoro-o-xylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4381C-100G PC4381C-250G PC4381C-25G
APOSPC4381C-100GEA 132 EUR
APOSPC4381C-100G APOSPC4381C-250G APOSPC4381C-25G
3-Fluoro-o-xylene 98%
3-Fluoro-o-xylene
Formule: C₈H₉F
Kookpunt: 147…152 °C
Dichtheid: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 36 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000323
CAS nummer: 443-82-3
EINECS: 207-140-3
UN: 1993
ADR: 3,III