4-Fluoro-o-xylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4381G-100G PC4381G-25G PC4381G-5G
APOSPC4381G-100GEA 207 EUR
APOSPC4381G-100G APOSPC4381G-25G APOSPC4381G-5G
4-Fluoro-o-xylene 98%
4-Fluoro-o-xylene
Formule: C₈H₉F
Kookpunt: 148…149 °C
Dichtheid: 1 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039217
CAS nummer: 452-64-2
UN: 1993
ADR: 3,III