5-Fluoro-m-xylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3,5-Dimethylfluorobenzene, 1-Fluoro-3,5-dimethylbenzene, 5-Fluoro-1,3-dimethylbenzene
PC4381J-100G
PC4381J-25G
PC4381J-5G
APOSPC4381J-100GEA
65.8
EUR
APOSPC4381J-100G
APOSPC4381J-25G
APOSPC4381J-5G
5-Fluoro-m-xylene 98%
5-Fluoro-m-xylene
Formule:
C₈H₉F MW: 124.16 g/mol Kookpunt: 144…145 °C Vlampunt: 35 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052366 CAS nummer: 461-97-2 UN: 1993 ADR: 3 III |