Perfluoro(methylcyclohexane)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: FlutecR PP2
PC4381N-1KG PC4381N-250G
APOSPC4381N-1KGEA 0 EUR
APOSPC4381N-1KG APOSPC4381N-250G
Perfluoro(methylcyclohexane)
Perfluoro(methylcyclohexane)
Formule: C₇F₁₄
MW: 350.05 g/mol
Kookpunt: 76 °C
Dichtheid: 1.788 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001468
CAS nummer: 355-02-2
EINECS: 206-573-5