Gadolinium trifluoride 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Gadolinium (III) fluoride, Gadolinium(III) bromide
PC4386P-100G PC4386P-50G PC4386P-10G
APOSPC4386P-100GEA 337 EUR
APOSPC4386P-100G APOSPC4386P-50G APOSPC4386P-10G
Gadolinium trifluoride 99,9%
Gadolinium trifluoride
Formule: F₃Gd
MW: 214.25 g/mol
Smeltpunt: 1231
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016113
CAS nummer: 13765-26-9