Gallium trifluoride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4387L-1G PC4387L-5G
APOSPC4387L-1GEA 199 EUR
APOSPC4387L-1G APOSPC4387L-5G
Gallium trifluoride 99%
Gallium trifluoride
Formule: F₃Ga
MW: 126.72 g/mol
Kookpunt: 1000 °C
Smeltpunt: 800 °C
Dichtheid: 4.47 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011021
CAS nummer: 7783-51-9
EINECS: 232-004-5
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04367