2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4390-100G PC4390-25G
APOSPC4390-100GEA 231 EUR
APOSPC4390-100G APOSPC4390-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol 98%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Intermediate for speciality coating systems; acrylate and methacrylate esters are available.
Formule: C₄H₃F₇O
Kookpunt: 95…97 °C
Dichtheid: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 25 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004674
CAS nummer: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
UN: 1987
ADR: 3,III