Yttrium(III) trifluoromethanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4392-10G
PC4392-50G
PC4392-25G
PC4392-100G
APOSPC4392-10GEA
0
EUR
APOSPC4392-10G
APOSPC4392-50G
APOSPC4392-25G
APOSPC4392-100G
Yttrium(III) trifluoromethanesulphonate
Yttrium(III) trifluoromethanesulphonate
Formule:
C₃F₉O₉S₃Y Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00209623 CAS nummer: 52093-30-8 |