1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4394-25G PC4394-1G PC4394-5G
APOSPC4394-25GEA 205 EUR
APOSPC4394-25G APOSPC4394-1G APOSPC4394-5G
1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate 97%
1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate
Formule: C₇H₅F₇O₂
Kookpunt: 120…122 °C/743mmHg
Dichtheid: 1,418 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 31 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039252
CAS nummer: 424-64-6
EINECS: 207-036-8
UN: 3272
ADR: 3,III