2,6-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4398-1G PC4398-250MG PC4398-5G
APOSPC4398-1GEA 87.6 EUR
APOSPC4398-1G APOSPC4398-250MG APOSPC4398-5G
2,6-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
2,6-Difluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Smeltpunt: 256…257 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061304
CAS nummer: 32133-39-4