3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4399-100G PC4399-25G PC4399-5G
APOSPC4399-100GEA 117 EUR
APOSPC4399-100G APOSPC4399-25G APOSPC4399-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
Smeltpunt: 173…176 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862092
CAS nummer: 403-21-4