4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC4401-1G PC4401-25G PC4401-5G
APOSPC4401-1GEA 22 EUR
APOSPC4401-1G APOSPC4401-25G APOSPC4401-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃ClF₄O₂S
MW: 262.61 g/mol
Kookpunt: 76 °C/0.5mmHg
Smeltpunt: 48…52 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01091000
CAS nummer: 176225-09-5
UN: 3261
ADR: 8 III