3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4403-5G PC4403-1G PC4403-10G
APOSPC4403-5GEA 144 EUR
APOSPC4403-5G APOSPC4403-1G APOSPC4403-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol 98%
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol
Formule: C₇H₆FNO₃
Smeltpunt: 93…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094236
CAS nummer: 503315-74-0