4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(4-Amino-3-fluorophenyl)methanol
PC4408-1G
PC4408-250MG
PC4408-5G
APOSPC4408-1GEA
129
EUR
APOSPC4408-1G
APOSPC4408-250MG
APOSPC4408-5G
4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
Formule:
C₇H₈FNO Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD03094241 CAS nummer: 146019-45-6 |