6-Fluoro-m-toluidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Amino-4-fluorotoluene, 6-Fluoro-m-methylaniline, 2-Fluoro-5-methylaniline
PC4433-10G PC4433-250G PC4433-50G
APOSPC4433-10GEA 22 EUR
APOSPC4433-10G APOSPC4433-250G APOSPC4433-50G
6-Fluoro-m-toluidine
6-Fluoro-m-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Kookpunt: 80…86 °C/11mmHg
Dichtheid: 1.109 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007654
CAS nummer: 452-84-6