3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole
PC4439-1G PC4439-25G PC4439-5G
APOSPC4439-1GEA 22 EUR
APOSPC4439-1G APOSPC4439-25G APOSPC4439-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₅H₅F₃N₂
Kookpunt: 117 °C/15mmHg
Smeltpunt: 89…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156058
CAS nummer: 10010-93-2