4-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4448-1G PC4448-25G PC4448-5G
APOSPC4448-1GEA 103 EUR
APOSPC4448-1G APOSPC4448-25G APOSPC4448-5G
4-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
4-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formule: C₄H₂ClFN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09750157
CAS nummer: 347418-42-2