3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC445025-1G PC445025-25G PC445025-5G
APOSPC445025-1GEA 51.2 EUR
APOSPC445025-1G APOSPC445025-25G APOSPC445025-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine
Formule: C₅H₂BrFN₂O₂
MW: 220.985 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08703668
CAS nummer: 1868-58-2