3-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC445031-1G PC445031-25G PC445031-5G
APOSPC445031-1GEA 95.1 EUR
APOSPC445031-1G APOSPC445031-25G APOSPC445031-5G
3-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine
3-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095080
CAS nummer: 375368-78-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable