2-Chloro-5-fluoro-3-hydroxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Chloro-5-fluoropyridin-3-ol
PC445038-100MG PC445038-250MG
APOSPC445038-100MGEA 61.4 EUR
APOSPC445038-100MG APOSPC445038-250MG
2-Chloro-5-fluoro-3-hydroxypyridine 98%
2-Chloro-5-fluoro-3-hydroxypyridine
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 147.5400 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095268
CAS nummer: 884494-35-3