2-Fluoro-4-iodo-6-methylpyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC445040-1G PC445040-250MG
APOSPC445040-1GEA 476 EUR
APOSPC445040-1G APOSPC445040-250MG
2-Fluoro-4-iodo-6-methylpyridine 95%
2-Fluoro-4-iodo-6-methylpyridine
Formule: C₆H₅FIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095298
CAS nummer: 884494-45-5