(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4452-100G PC4452-250G PC4452-25G
APOSPC4452-100GEA 506 EUR
APOSPC4452-100G APOSPC4452-250G APOSPC4452-25G
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane 97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane
Formule: C₆H₁₃F₃O₂Si
Kookpunt: 85 °C/150mmHg
Dichtheid: 1,089 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053175
CAS nummer: 358-67-8
EINECS: 206-619-4
UN: 1993
ADR: 3,III