4,5,5-Trifluoropent-4-enoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4456-1G PC4456-5G
APOSPC4456-1GEA 99.3 EUR
APOSPC4456-1G APOSPC4456-5G
4,5,5-Trifluoropent-4-enoic acid 97%
4,5,5-Trifluoropent-4-enoic acid
Formule: C₅H₅F₃O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00156072
CAS nummer: 110003-22-0
UN: 3265
ADR: 8,III