N'-[1-Amino-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446000-1G PC446000-500MG
APOSPC446000-1GEA 184 EUR
APOSPC446000-1G APOSPC446000-500MG
N'-[1-Amino-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₃H₁₆F₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568174
CAS nummer: 1053655-65-4