N'-[1-Amino-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446001-1G PC446001-500MG
APOSPC446001-1GEA 220 EUR
APOSPC446001-1G APOSPC446001-500MG
N'-[1-Amino-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₃H₁₆F₃N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568179
CAS nummer: 1053655-71-2