N'-[1-Amino-2-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446002-1G PC446002-500MG
APOSPC446002-1GEA 220 EUR
APOSPC446002-1G APOSPC446002-500MG
N'-[1-Amino-2-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₄H₁₈F₃N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568188
CAS nummer: 1053655-89-2