N'-[1-Amino-1-(3-chloro-4-fluorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446003-1G PC446003-500MG
APOSPC446003-1GEA 184 EUR
APOSPC446003-1G APOSPC446003-500MG
N'-[1-Amino-1-(3-chloro-4-fluorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(3-chloro-4-fluorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₂H₁₅ClFN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568190
CAS nummer: 1053655-93-8