N'-[1-Amino-1-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446004-1G PC446004-500MG
APOSPC446004-1GEA 184 EUR
APOSPC446004-1G APOSPC446004-500MG
N'-[1-Amino-1-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₄H₁₅F₆N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568191
CAS nummer: 1053655-95-0