N'-[1-Amino-2-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446006-1G PC446006-500MG
APOSPC446006-1GEA 184 EUR
APOSPC446006-1G APOSPC446006-500MG
N'-[1-Amino-2-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₅H₁₇F₆N₃O₂
MW: 385.31 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568198
CAS nummer: 1053656-14-6