2-(5,6-Difluoro-1H-benzoimidazol-2-yl)ethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446007-1G PC446007-500MG
APOSPC446007-1GEA 415 EUR
APOSPC446007-1G APOSPC446007-500MG
2-(5,6-Difluoro-1H-benzoimidazol-2-yl)ethylamine
2-(5,6-Difluoro-1H-benzoimidazol-2-yl)ethylamine
Formule: C₉H₉F₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568201
CAS nummer: 1053656-20-4