N'-[2-Phenoxy-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446011-1G PC446011-500MG
APOSPC446011-1GEA 184 EUR
APOSPC446011-1G APOSPC446011-500MG
N'-[2-Phenoxy-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[2-Phenoxy-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₅H₂₀F₃N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568260
CAS nummer: 1053657-91-2