N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446012-1G PC446012-500MG
APOSPC446012-1GEA 184 EUR
APOSPC446012-1G APOSPC446012-500MG
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
Formule: C₁₅H₁₉ClF₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568263
CAS nummer: 1053658-11-9