1'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine hydrobromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446019-1G PC446019-5G
APOSPC446019-1GEA 246 EUR
APOSPC446019-1G APOSPC446019-5G
1'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine hydrobromide
1'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine hydrobromide
Formule: C₁₀H₁₁Br₂ClF₃N₃
MW: 425.49 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052384
CAS nummer: 1208081-40-6