Ethyl-1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446021-1G PC446021-5G PC446021-10G
APOSPC446021-1GEA 116 EUR
APOSPC446021-1G APOSPC446021-5G APOSPC446021-10G
Ethyl-1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₁F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568308
CAS nummer: 741717-63-5