2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446031-1G PC446031-5G
APOSPC446031-1GEA 169 EUR
APOSPC446031-1G APOSPC446031-5G
2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
Formule: C₈H₆ClFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234909
CAS nummer: 156144-42-2