5-Chloro-3-(4-fluorophenyl)[1,2,4]thiadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC446032-1G PC446032-5G
APOSPC446032-1GEA 246 EUR
APOSPC446032-1G APOSPC446032-5G
5-Chloro-3-(4-fluorophenyl)[1,2,4]thiadiazole
5-Chloro-3-(4-fluorophenyl)[1,2,4]thiadiazole
Formule: C₈H₄ClFN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052447
CAS nummer: 138426-27-4