[5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC446045-1G PC446045-5G PC446045-250MG
APOSPC446045-1GEA 99.3 EUR
APOSPC446045-1G APOSPC446045-5G APOSPC446045-250MG
[5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
[5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Formule: C₁₀H₇F₃OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11841028
CAS nummer: 951122-90-0