(2-Trifluoromethoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446051-1G PC446051-5G PC446051-10G
APOSPC446051-1GEA 103 EUR
APOSPC446051-1G APOSPC446051-5G APOSPC446051-10G
(2-Trifluoromethoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
(2-Trifluoromethoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₈ClF₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07782063
CAS nummer: 133115-76-1