5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446070-1G PC446070-5G
APOSPC446070-1GEA 29.5 EUR
APOSPC446070-1G APOSPC446070-5G
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
Formule: C₈H₇F₃N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052077
CAS nummer: 154934-97-1